Merck
PHL84255
Rhodojaponin II
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Rhodojaponin III 6-acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H34O7
Número de CAS:
Peso molecular:
410.50
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C)O[C@H](C[C@]1(C[C@@](C)(O)[C@@H]([C@@H]1O)CC2)[C@]2([H])[C@@]3(C)O)[C@@]4(O)[C@@]3([H])[C@H]5[C@H](O5)C4(C)C
InChI
1S/C22H34O7/c1-10(23)28-13-8-21-9-19(4,25)11(16(21)24)6-7-12(21)20(5,26)15-14-17(29-14)18(2,3)22(13,15)27/h11-17,24-27H,6-9H2,1-5H3
Clave InChI
FJISLLRXVSQIES-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)