Merck
PHL84212
N-trans-Feruloyltyramine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Moupinamide, Alfrutamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
313.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(\C=C\C(=O)NCCc2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C18H19NO4/c1-23-17-12-14(4-8-16(17)21)5-9-18(22)19-11-10-13-2-6-15(20)7-3-13/h2-9,12,20-21H,10-11H2,1H3,(H,19,22)/b9-5+
Clave InChI
NPNNKDMSXVRADT-WEVVVXLNSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)