PHL83416
12-O-Methylcarnosic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
12-Methoxycarnosic acid, Carnosic acid 12-methyl ether
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1c(O)c2c(CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C(O)=O)cc1C(C)C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(2)14-11-13-7-8-15-20(3,4)9-6-10-21(15,19(23)24)16(13)17(22)18(14)25-5/h11-12,15,22H,6-10H2,1-5H3,(H,23,24)/t15-,21+/m0/s1
InChI key
QQNSARJGBPMQDI-YCRPNKLZSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)