Merck
PHL82641
Quercetin 3,3′,4′,7-tetramethylether
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,3′,4′,7-Tetramethylquercetin, 5-Hydroxy 3,3′,4′,7-tetramethoxyflavone, Retusin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18O7
Número de CAS:
Peso molecular:
358.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)OC)OC)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C19H18O7/c1-22-11-8-12(20)16-15(9-11)26-18(19(25-4)17(16)21)10-5-6-13(23-2)14(7-10)24-3/h5-9,20H,1-4H3
Clave InChI
HHGPYJLEJGNWJA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)