PHL82474
Arjunic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(2α,3β,19α)-2,3,19-Trihydroxyolean-12-en-28-oic acid, Arjuntriterpenic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-25(2)12-14-30(24(34)35)15-13-28(6)17(21(30)23(25)33)8-9-20-27(5)16-18(31)22(32)26(3,4)19(27)10-11-29(20,28)7/h8,18-23,31-33H,9-16H2,1-7H3,(H,34,35)/t18-,19+,20-,21-,22+,23+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
XJMYUPJDAFKICJ-YZTGESMESA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)