Merck
PHL80653
Lavandulyl acetate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Lavandulol acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C(CC=C(C)C)COC(C)=O)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-9(2)6-7-12(10(3)4)8-14-11(5)13/h6,12H,3,7-8H2,1-2,4-5H3
Clave InChI
HYNGAVZPWWXQIU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)