PHL80438
Epoxybergamottin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6′,7′-Epoxybergamottin, 4-[[(2E)-5-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3-methyl-2-penten-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-(6′,7′-Epoxy)geranyloxypsoralen, Bergamottin 6′,7′-epoxide, Epoxybergamottin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O1)C=CC2=C1C=C(OC=C3)C3=C2OC/C=C(C)/CCC4C(C)(C)O4
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(4-6-18-21(2,3)26-18)8-10-24-20-14-5-7-19(22)25-17(14)12-16-15(20)9-11-23-16/h5,7-9,11-12,18H,4,6,10H2,1-3H3/b13-8+
InChI key
OOKSPQLCQUBEKU-MDWZMJQESA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)