Merck
PHL80240
(+)-Carvone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(+)-p-Mentha-6,8-diene 2-one, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
2042970
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
228-230 °C (lit.)
densidad
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: carum mentha zingiber
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95.6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)