G004410
ASTM D6584: GC Analysis of Glycerin Impurity in Biodiesel on MET-Biodiesel
suitable for GC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: MET-Biodiesel, 14 m x 0.53 mm I.D., 0.16 μm with integrated 2 m x 0.53 mm I.D. guard (28668-U)
oven: 50 °C (1 min), 15 °C/min to 180 °C, 7 °C/min to 230 °C, 30 °C/min to 380 °C (10 min)
detector: FID, 380 °C
carrier gas: helium, 3.0 mL/min
injection: 1 μL, cold on-column
sample: ASTM D6584 Standard Solution 1 (44899-U) plus Butanetriol Internal Standard (44896-U) and Tricaprin Internal Standard (44897-U), derivatized with MSTFA then diluted in heptane
aplicaciones
biofuels
Estándar
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)