G004399
HPLC Analysis of Lactic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L and CLC-D
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Astec CLC-L and CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST, 53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Analito
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)