ERMBF446B
Maize GMO Standard ERM-BF446
100% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®, certified reference material
Sinónimos:
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
ERMBF446B
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)