D4294KRSUC
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
Calibration Set C
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Components
1.0000 % (10000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)