CRM72529
Methyl 3-[[(2RS)-2-(dipropylamino)propanoyl]-amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Articaine impurity H (PhEur), Dipropylarticaine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
dipropylarticaine
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(c(c(c1)C)NC(=O)C(N(CCC)CCC)C)C(=O)OC.Cl
InChI
1S/C16H26N2O3S.ClH/c1-6-8-18(9-7-2)12(4)15(19)17-13-11(3)10-22-14(13)16(20)21-5;/h10,12H,6-9H2,1-5H3,(H,17,19);1H
Clave InChI
YPJQZCLKJSYSLP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)