CRM4M7177
Formaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), ampule of 5 × 1 mL
About This Item
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
CARB
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 5 × 1 mL
concentración
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NN=C
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
Clave InChI
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)