Merck
CRM44647
Supelco
Aflatoxin B1 solution
certified reference material, 20 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Sinónimos:
Mycotoxins
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
312.27
Beilstein:
1269174
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
20 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]12OC=C[C@@]1([H])c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Clave InChI
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)