Merck
CRM43602
Supelco
Leptophos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
O-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl phenylphosphonothioate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10BrCl2O2PS
Número de CAS:
Peso molecular:
412.07
Beilstein:
2152663
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COP(=S)(Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrCl2O2PS/c1-17-19(20,9-5-3-2-4-6-9)18-13-8-11(15)10(14)7-12(13)16/h2-8H,1H3
Clave InChI
CVRALZAYCYJELZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)