CRM40484
Guaiacol solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Sinónimos:
1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol, Guaicol, Methyl Catechol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)