BP1096
Fexofenadine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Fexofenadine hydrochloride, Fexofenidine hydrochloride, MDL 16455 hydrochloride, Terfenidine carboxylate hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fexofenadine
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].CC(C)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
Clave InChI
RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH1(3269)
Aplicación
Also used in monographs such as:
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)