Merck
97006
Arachidic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinónimos:
Eicosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C16H40O2
Peso molecular:
316.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.13
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i17+1,18+1,19+1,20+1
InChI key
VKOBVWXKNCXXDE-OVVPIIBUSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)