Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7N3
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
108513
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
285 °C (lit.)
mp
117-122 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Diaminopyridine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
311.0 °F - closed cup
flash_point_c
155 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?