Documentos clave
861145
Supelco
Chloroprene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
grado
certified reference material
Nivel de calidad
descripción
Separate Source
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=C)C=C
InChI
1S/C4H5Cl/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H2
Clave InChI
YACLQRRMGMJLJV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)