854181-U
Headspace Vials, Flat Top, Rounded Bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
round bottom (with flat top finish)
descripción
flat top
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
volumen
20 mL
Adaptador
thread for 20 mm
compatibilidad
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)