822721
TSKgel® ODS-100V (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Nombre del producto
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 22721
Extensión del etiquetado
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Parámetros
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
90 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4.6 mm
superficie
450 m2/g
Matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Forma física
Información legal
Para utilizar con
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)