818197
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® Super-ODS, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh Super-ODS, 18197
Extensión del etiquetado
8% Carbon, endcapped
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4.0 mL/min flow rate
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
2.3 μm
tamaño de poro
140 Å pore diameter
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Para utilizar con
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)