813076
TSKgel® SP-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Productos recomendados
product name
TSKgel® SP-NPR HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
material
PEEK
product line
TSKgel®
feature
counter ion Na+
manufacturer/tradename
Tosoh SP-NPR, 13076
parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
sulfonic acid phase
particle size
2.5 μm
operating pH
2-12
separation technique
cation exchange
General description
Physical form
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR