Documentos clave
813068
TSKgel® CM-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
TSKgel® CM-5PW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiales
PEEK
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante / nombre comercial
Tosoh 13068
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤30 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
carboxymethyl phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
TSKgel CM-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. They have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resin Toyopearl CM-650.
Forma física
Shipped in DI water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)