807158
TSKgel® SCX (H+) (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, sulfonic acid phase
Sinónimos:
TSKgel® SCX HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® SCX (H+) HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L22
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion H+
fabricante / nombre comercial
Tosoh 07158
Parámetros
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
50 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polystyrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
5 μm
pH operativo
1-14
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Forma física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)