Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 2.1 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Cartucho SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cartucho SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?