59357-U
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
TM=["Discovery"] HPLC Chromatography
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC Discovery® Cyano, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L10
product line
Discovery®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
4.5% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
200 m2/g
surface coverage
3.5 μmol/m2
impurities
<10 ppm metals
matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
matrix active group
cyano phase
particle size
5 μm
pore size
180 Å
operating pH range
2-8
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Categorías relacionadas
Features and Benefits
- Baja hidrofobicidad para una rápida elución de los analíticos hidrófobos
- Forma de pico excelente y retención de los analitos fuertemente básicos
- Retención de las analitos polares
- Selectividad única
- Retención significativamente inferior a la C18 (normalmente requiere un menor porcentaje de fase orgánica móvil)
- Separaciones LC-MS estables y de bajo sangrado
- Compatible con fases orgánicas muy acuosas
Legal Information
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?