Documentos
59136-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-T (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC SUPELCOSIL LC-8-T, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
SUPELCOSIL
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
packaging
1 ea of
extent of labeling
12.3% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
operating pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Las Columnas SUPELCOSIL LC-18-T consisten de una fase de Octadecylsilano y un tratamiento especial en su superficie para lograr separaciones eficientes de nucleótidos. Cada lote de material de empaque es probado para garantizar una excelente morfología de pico para un nucleótido representativo, adenosina difosfato (ADP). La cromatografía de otros compuestos que presentan propiedades de quelación a metales también pueden mejorarse usando esta fase.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the