58986C30
SUPELCOSIL™ LC-CN (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna HPLC SUPELCOSIL™ LC-CN, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L10
Línea del producto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL™
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 3 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å
intervalo de pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?