Documentos clave
58201C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Diol Bonded Phase HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL LC-Diol, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L20
Línea del producto
SUPELCOSIL
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
3.5% carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 3.8 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
intervalo de pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descripción general
LC-Diol columns can be used to separate proteins by gel filtration chromatography. When operated with an aqueous buffer, the diol phase can effectively shield the silica surface from interacting with proteins. A well-known use of diol columns, under normal phase conditions, is the separation of steroids and sterols.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)