57653
Accesorios Upchurch PEEK LiteTouch®
double-winged natural PEEK nut
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Productos recomendados
Materiales
double-winged natural PEEK nut
descripción
litetouch fitting
envase
pkg of 10 ea
Adaptador
1/4-28 male unit for 1/8 in. O.D. tubing (requires LiteTouch ferrule)
Descripción general
Este diseño único evita torceduras de la tubería PEEK. La conexión consta de una férrula PEEK especial, un anillo de acero inoxidable y una tuerca PEEK o acero inoxidable para tubo de 1/16 in. La conexión de 1/16 in. no tendrá fugas a presiones de hasta 5000 psi /340 bar con la tuerca PEEK, 2500psi/175 bar, con la tuerca de acero inoxidable (ajuste manual) o 7000psi/480 bar con ajuste de llave. Después de ajustar la tuerca de acero inoxidable con llave, posteriores ajustes manuales permitirán presiones de hasta 5000 psi. Compatibles con tuercas de acero inoxidable de cualquier fabricante. Solicite férrulas y llaves por separado.
Información legal
LiteTouch is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Pedram Madadkar et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1055-1056, 158-164 (2017-05-10)
Cation exchange (CEX) chromatography is widely used for large-scale separation of monoclonal antibody (mAb) aggregates. The aggregates bind more strongly to CEX media and hence elute after the monomeric mAb in a salt gradient. However, monomer-aggregate resolution that is typically