Documentos clave
575601-U
Supelco
Discovery® DSC-18 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 25 mg/well, pk of 1
Sinónimos:
C18 SPE 96-well plate
About This Item
UNSPSC Code:
41104018
NACRES:
NB.21
Nombre del producto
Placa de 96 pocillos para SPE Discovery® DSC-18, bed wt. 25 mg/well, pk of 1
material
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Quality Level
feature
endcapped
composition
bed wt., 25 mg/well
packaging
pk of 1
extent of labeling
18% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
2 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
particle size
50 μm
pore size
70 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Mecanismo de retención:: Fase inversa
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Soluciones acuosas (fluidos biológicos, agua)
  • Unida poliméricamente, octadecilo (18 %C), con tapón terminal
  • Relleno de más del 18% C para aumentar la capaciad de unión y de recuperación
  • La última fase selectiva: retiene a la mayoría de analitos orgánicos de matrices acuosas
  • También puede usarse para la desalinización de matrices acuosas
  • Útil para la extracción de analitos estructuralmente distintos de la misma muestra
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.