57477
Accesorios RheFlex® PEEK
Fitting set, 1/8 in. tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
Adaptador
5/16-24 male Rheodyne nut for 1/8 in. O.D. tubing (ferrule included)
compatibilidad
1/8 in. tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)