57404
Knitted reactor coil
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, volume 0.75 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Productos recomendados
L × D.I.
15 m × 0.25 mm
volumen
0.75 mL
compatibilidad
for use with PHRED Reactor
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)