57321-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm (PA), 75 μm (CAR/PDMS), 65 μm (PDMS/DVB)
Sinónimos:
SPME ASSORTMENT KIT 2 HPLC/AUTOMATED
About This Item
Productos recomendados
product name
SPME fiber assortment kit 2, for use with autosampler, size 24 ga
material
assorted colors hub
fused silica fiber
Quality Level
size
24 ga
description
SPME Assortment Kit 2
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L
1 cm
matrix active group
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
application(s)
food and beverages
compatibility
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with autosampler
greener alternative category
General description
- 75μm Carboxen/Polydimethylsiloxan-Beschichtung
- 65μm Polydimethylsiloxan/Divinylbenzol-Beschichtung
- 65μm Carbowax/Divinylbenzol-Beschichtung
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica de preparación de muestras sin disolvente en la que se utilizan fibras recubiertas para extraer analitos de interés de una muestra antes del análisis mediante GC o HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica de preparación de muestras sin disolvente en la que se utilizan fibras recubiertas para extraer analitos de interés de una muestra antes del análisis mediante GC o HPLC.