Merck
57319
Supelco
Fibra de carboxeno/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) de SPME
greener alternative
df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiales
fused silica fiber
plain black hub
tamaño de la aguja
24 ga
envase
pkg of 3 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
CAR/PDMS coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
La técnica de microextracción en fase sólida (SPME) se utiliza generalmente para análisis mediante GC/MS. Ayuda a simplificar y acelerar la preparación de las muestras. También reduce la necesidad de disolvente durante la extracción.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este es un producto de tecnología de microextracción en fase sólida (SPME). La SPME es una de las tecnologías más ecológicas para la preparación de muestras, ya que es una tecnología de extracción sin disolventes y las fibras de SPME son reutilizables y generan la menor cantidad de residuos posible, por lo que se alinea con "Prevención de residuos" y "Disolventes y auxiliares más seguros". Pulse aquí si desea más información.
Para gases y compuestos de bajo peso molecular (PM 30-225)
Aplicación
Se utilizó la fibra de SPME (CAR/PDMS):
  • para extraer los volátiles del vial del espacio de cabeza de muestras de queso.
  • para medir las concentraciones de sulfuro de dimetilo de Ulva lactuca.
  • en la determinación de concentraciones de 2-heptanona.
Nota al pie de página
Este conjunto de fibra de SPME está disponible también con un núcleo de Nitinol (NIT) (Nº de ref. 57908-U), que proporciona una mejor reproducibilidad y una mayor durabilidad de la fibra, una selectividad mantenida para la consistencia del método y la inercia del núcleo para garantizar la estabilidad del analito. Más información en SigmaAldrich.com/NITSPME .
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Protocolos
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.