57316-U
SPME Fiber Assembly
for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga
About This Item
Productos recomendados
product name
SPME Fiber Assembly Bare Fused Silica, needle size 24 ga, for use with manual holder
material
fused silica fiber
plain orange hub
Quality Level
needle size
24 ga
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
1 cm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with manual holder
greener alternative category
General description
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica de preparación de muestras sin disolvente en la que se utilizan fibras recubiertas para extraer analitos de interés de una muestra antes del análisis mediante GC o HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica de preparación de muestras sin disolvente en la que se utilizan fibras recubiertas para extraer analitos de interés de una muestra antes del análisis mediante GC o HPLC.