57022
Tubo SPE vacío (sin fritas)
volume 60 mL, pk of 12
Sinónimos:
SPE Reservoir
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene
packaging
pk of 12
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
60 mL
application(s)
food and beverages
Features and Benefits
Cuando se usa conjuntamente con adaptadores de tubos de EFS (SPE), sobre la parte superior de un cartucho EFS estándar pueden apilarse tubos de EFS vacíos durante el proceso. El cartucho EFS vacío actúa como depósito para alojar volúmenes de muestra superiores.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)