569277-U
Precartucho Discovery® HS C18 Supelguard
Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agency
suitable for USP L1
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å
técnica de separación
reversed phase
Nota al pie de página
Este kit incluye un cartucho, un soporte autónomo para guarda columna, una pieza de tubería, 2 tuercas y férrulas.
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)