568213-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® BIO Wide Pore C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
9.2% Carbon loading
Parámetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4 mm
superficie
100 m2/g
cobertura de la superficie
3.6 μmol/m2
Matriz
silica particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
300 Å
pH operativo
2-8
técnica de separación
reversed phase
Información legal
anticuerpo
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.