Documentos
56051
Tubing Coupler
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
material
Tefzel®
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
LPLC: suitable
fitting
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
Legal Information
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2