503207
Carbon Dioxide Trap
volume 250 cc, 1/8 in. fitting
Sinónimos:
CO2 TRAP 250CC, 1/8IN FITTINGS
About This Item
Productos recomendados
volumen
250 cc
Adaptador
1/8 in. fitting
Categorías relacionadas
Descripción general
A moisture trap should be installed downstream from this unit to absorb the moisture that is produced.
Note: Exercise extreme caution when refilling the trap due to the caustic nature of the absorbent.
Dimensions:
- 100 cc Traps: 123/4 in. (32.4 cm) long x 13/4 in. (44 mm) diameter
- 250 cc Traps: 171/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)