46985-U
Non-volatile Acid Standard Mix
0.01 meq/mL each component in deionized water, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mL
concentración
0.01 meq/mL each component in deionized water
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Analito
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)