33321-U
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
polyethylene plug (starburst closure)
Características
closure type snap plug (included)
envase
pkg of 200 ea
vial D.E. × Al
8 mm × 40 mm
volumen
1 mL
Adaptador
plug for 8 mm
compatibilidad
for use with Waters 96 Autosampler
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)