30228-U
Supel™-Inert Multi-Layer Foil
maximum volume 5 L, Screw Cap Valve (SCV), pkg of 10 bags
Sinónimos:
Supel™-Inert Foil 5L SCV Gas Sampling Bag with Thermogreen® LB-2 Septa
About This Item
Productos recomendados
agency
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
description
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum replaceable; Thermogreen® LB-2 septa
product line
Supel™
packaging
pkg of 10 bags
technique(s)
whole air sampling: suitable
maximum volume
5 L
size × W × L
× 12 in. × 14 in.
suitability
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Key Features and Benefits:
- Multi-layer foil composed of two outer layers of aluminum film providing a great barrier to gases permeating through walls of the bag
- Proven low-bleed Thermogreen LB-2 septa installed in the valve fitting
- Chemically inert with moisture and light protection
- Not recommended for low ppm VOCs due to background levels (we recommend the SupelInert PVDF Tedlar alternative film for VOCs)
- Two valve choices available: Screw Cap Valve (SCV) and Push/Pull Lock Valve (PLV)
- 4 sizes: 1 L, 2 L, 5 L, and 10 L
Legal Information
air sampling device
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.