Merck
29575-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity plus, parameter 0-150 psi
Sinónimos:
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Parámetros
0-150 psi
Descripción general
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)