Documentos clave
29104-U
Supelco
Vials, open-top screw cap, 2 mL standard opening with closures, convenience pack, unassembled
clear glass vial, PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
Sinónimos:
Open-top screw cap vials with closures
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE/silicone septum
clear glass vial
polypropylene cap
descripción
Unassembled
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of × 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Idoneidad
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)