27517
Screw Top Vial, Graduated, Preassembled
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
15 mm × 45 mm
volumen
4 mL
Adaptador
thread for 13-425
Categorías relacionadas
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)